SCJ4600021
CF™ 555 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Saggio
≥90% (TLC)
Stato
solid
PM
~932 g/mol
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
εmax
150000 at 555 nm
Rapporto di assorbanza
A280/555 nm 0.08
Fluorescenza
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
Compatibilità
suitable for fluorescence
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SCJ4600021-1UMOL | 4061826692677 |