SBP4797
KINDLIN3 Blocking Peptide for PRS4797
About This Item
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
19 amino acids near the carboxy terminus of human KINDLIN3
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody PRS4797.