Key Documents
PRS4797
Sigma-Aldrich
Anti-KINDLIN3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FERMT, Anti-Fermitin family homolog 3 (Drosophila), Anti-KIND3, Anti-MIG2-like protein, Anti-MIG2B, Anti-URP2, Anti-Unc-112-related protein 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 73 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FERMT3(83706)
Categorie correlate
Immunogeno
a 19 amino acid peptide near the carboxy-terminus of the human KINDLIN3.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4797.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2