SAB5801063
Rabbit Anti-Alpaca IgG2c HRP Alpaca Heavy chain only Antibody
recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Sinonimo/i:
Recombinant Alpaca single variable domain secondary Nanobody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
alpaca
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells (Human cell line)
Coniugato
horse radish peroxidase (HRP)
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Stato
lyophilized solid
PM
100 kDa
Reattività contro le specie
(alpaca), Alpaca
tecniche
ELISA: 1:4000-1:10000
western blot: 1:4000-1:10000
Misura
0.1 mL
Colore
colorless
Isotipo
VHH
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The biological family Camelidae comprises camels (one-humped Camelus dromedarius and two-humped Camelus bactrianus), llama (Lama glama and Lama guanicoe), and vicugna (Vicugna vicugna and Vicugna pacos). Camelidae contain two kinds of IgG in serum: conventional antibodies (IgG1) containing two light chains and two heavy chains (composed of the VH, CH1, hinge, and CH2 and CH3 domains) and two types of homodimeric heavy-chain antibodies (HCAbs), IgG2 and IgG3, which comprise only H chains: each H chain contains a VHH, hinge, and CH2 and CH3 domains. The smallest intact functional antigen-binding fragment of HCAbs is the single-domain VHH, also known as a nanobody(Nb). Alpaca is also called Vicugna pacos. Alpaca IgG contains IgG1a, IgG1b, IgG2b, IgG2c and IgG3.
Specificità
Isotype: Rabbit IgG
Immunogeno
Confezionamento
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5801063-100UG | 4065269796770 |