Documenti fondamentali
SAB5703022
Sigma-Aldrich
Anti-STXBP1 Antibody, clone 1N7U1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
MUNC18-1, NSEC1, P67, RBSEC1, UNC18
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1N7U1, monoclonal
Stato
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
STYDKIRIILLYIFLKNGITEENLNKLIQHAQIPPEDSEIITNMAHLGVPIVTDSTLRRRSKPERKERISEQTYQLSRWTPIIKDIMEDTIEDKLDTKHYP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STXBP1(6812)
Descrizione generale
This gene encodes a syntaxin-binding protein. The encoded protein appears to play a role in release of neurotransmitters via regulation of syntaxin, a transmembrane attachment protein receptor. Mutations in this gene have been associated with infantile epileptic encephalopathy-4. Alternatively spliced transcript variants have been described. [provided by RefSeq, Feb 2010]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human STXBP1 (P61764).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)