SAB5702958
Anti-CDC27 Antibody, clone 7U5A3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ANAPC3, APC3, CDC27Hs, D0S1430E, D17S978E, H-NUC, HNUC, NUC2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7U5A3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
100 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.89 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
NPLCKFHRASVLFANEKYKSALQELEELKQIVPKESLVYFLIGKVYKKLGQTHLALMNFSWAMDLDPKGANNQIKEAIDKRYLPDDEEPITQEEQIMGTDESQESSMTDADDTQLHAAESDEF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC27(996)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1