SAB5702938
Anti-Human IgG Antibody, clone 1U6H0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
1U6H0, monoclonal
Stato
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.23 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:300
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGHG1(3500)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)