SAB5702859
Anti-KRAS+HRAS+NRAS Antibody, clone 6S6F3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ALPS4, CMNS, N-ras, NCMS, NRAS1, NS6
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6S6F3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
20 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.30 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGQEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNSKSFADINLYREQI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRAS(4893)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1