Documenti fondamentali
SAB5702763
Sigma-Aldrich
Anti-EAAT1/SLC1A3 Antibody, clone 7Y4U5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
EA6, EAAT1, GLAST, GLAST1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7Y4U5, monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.8 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GTKENMHREGKIVRVTAADAFLDLIRNMFPPNLVEACFKQFKTNYEKRSFKVPIQANETLVGAVINNVSEAMETLTRITEELVPVPGSVNGVNALGLVVFS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC1A3(6507)
Descrizione generale
This gene encodes a member of a member of a high affinity glutamate transporter family. This gene functions in the termination of excitatory neurotransmission in central nervous system. Mutations are associated with episodic ataxia, Type 6. Alternative splicing results in multiple transcript variants.[provided by RefSeq, Feb 2014]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human EAAT1/SLC1A3 (P43003).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)