Documenti fondamentali
SAB5702559
Sigma-Aldrich
Anti-ATGL/PNPLA2 Antibody, clone 10Y4M10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
1110001C14Rik, ATGL, FP17548, PEDF-R, TTS-2.2, TTS2, iPLA2zeta
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10Y4M10, monoclonal
Stato
liquid
PM
55 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.53 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LPARLNEALLEACVEPTDLLTTLSNMLPVRLATAMMVPYTLPLESALSFTIRLLEWLPDVPEDIRWMKEQTGSICQYLVMRAKRKLGRHLPSRLP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PNPLA2(57104)
Descrizione generale
This gene encodes an enzyme which catalyzes the first step in the hydrolysis of triglycerides in adipose tissue. Mutations in this gene are associated with neutral lipid storage disease with myopathy. [provided by RefSeq, Jul 2010]
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 300-394 of human ATGL / PNPLA2 (Q96AD5).
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)