SAB5702558
Anti-14-3-3 epsilon Antibody, clone 4X6E1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
14-3-3E, HEL2, KCIP-1, MDCR, MDS
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4X6E1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
28 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDDREDLVYQAKLAEQAERYDEMVESMKKVAGMDVELTVEERNLLSVAYKNVIGARRASWRIISSIEQKEENKGGEDKLKMIREYRQMVETELKLICCDI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YWHAE(7531)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1