SAB5702470
Anti-TRPM8 Antibody, clone 9S8N1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
LTRPC6, TRPP8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9S8N1, monoclonal
Stato
liquid
PM
110 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.77 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FRSVIYEPYLAMFGQVPSDVDGTTYDFAHCTFTGNESKPLCVELDEHNLPRFPEWITIPLVCIYMLSTNILLVNLLVAMFGYTVGTVQENNDQVWKFQRYF
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRPM8(79054)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)