SAB5702434
Anti-hnRNP U Antibody, clone 3R3F1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
EIEE54, HNRNPU-AS1, HNRPU, SAF-A, SAFA, U21.1, hnRNP U
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
3R3F1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
120 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSSSPVNVKKLKVSELKEELKKRRLSDKGLKAELMERLQAALDDEEAGGRPAMEPGNGSLDLGGDSAGRSGAGLEQEAAAGGDEEEEEEEEEEEGISALD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HNRNPU(3192)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1