SAB5702395
Anti-XRCC1 Antibody, clone 2X1U4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
RCC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2X1U4, monoclonal
Stato
liquid
PM
82 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.93mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MPEIRLRHVVSCSSQDSTHCAENLLKADTYRKWRAAKAGEKTISVVLQLEKEEQIHSVDIGNDGSAFVEVLVGSSAGGAGEQDYEVLLVTSSFMSPSESR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XRCC1(7515)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)