SAB5702354
Anti-AGTR2 Antibody, clone 0V7Y3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
AT2, ATGR2, MRX88
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0V7Y3, monoclonal
Stato
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AFIICWLPFHVLTFLDALAWMGVINSCEVIAVIDLALPFAILLGFTNSCVNPFLYCFVGNRFQQKLRSVFRVPITWLQGKRESMSCRKSSSLREMETFVS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGTR2(186)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)