Documenti fondamentali
SAB5702336
Sigma-Aldrich
Anti-EDG1/HEXIM1 Antibody, clone 9R8N3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD363, CHEDG1, D1S3362, ECGF1, EDG-1, EDG1, S1P1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9R8N3, monoclonal
Stato
liquid
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MGPTSVPLVKAHRSSVSDYVNYDIIVRHYNYTGKLNISADKENSIKLTSVVFILICCFIILENIFVLLTIWKTKKFHRPMYYFIGNLALSDLLAGVAYTA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S1P1(1901)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is structurally similar to G protein-coupled receptors and is highly expressed in endothelial cells. It binds the ligand sphingosine-1-phosphate with high affinity and high specificity, and suggested to be involved in the processes that regulate the differentiation of endothelial cells. Activation of this receptor induces cell-cell adhesion. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human EDG1/HEXIM1 (P21453).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)