Documenti fondamentali
SAB5702310
Sigma-Aldrich
Anti-PLGF Antibody, clone 6N4V2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
D12S1900, PGFL, PIGF, PLGF, PlGF-2, SHGC-10760
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6N4V2, monoclonal
Stato
liquid
PM
50 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.55 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MPVMRLFPCFLQLLAGLALPAVPPQQWALSAGNGSSEVEVVPFQEVWGRSYCRALERLVDVVSEYPSEVEHMFSPSCVSLLRCTGCCGDENLHCVPVETA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGF(5228)
Descrizione generale
This gene encodes a growth factor found in placenta which is homologous to vascular endothelial growth factor. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jun 2011]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PLGF (P49763).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)