Documenti fondamentali
SAB5702297
Sigma-Aldrich
Anti-KLF10 Antibody, clone 2Y1Q6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
EGR-alpha, EGRA, TIEG, TIEG1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
2Y1Q6, monoclonal
application:
WB
Reattività contro le specie:
mouse, mouse
tecniche:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2Y1Q6, monoclonal
Stato
liquid
PM
53 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
0.426 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MLNFGASLQQTAEERMEMISERPKESMYSWNKTAEKSDFEAVEALMSMSCSWKSDFKKYVENRPVTPVSDLSEEENLLPGTPDFHTIPAFCLTPPYSPSD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLF10(7071)
Descrizione generale
This gene encodes a member of a family of proteins that feature C2H2-type zinc finger domains. The encoded protein is a transcriptional repressor that acts as an effector of transforming growth factor beta signaling. Activity of this protein may inhibit the growth of cancers, particularly pancreatic cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2013]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human KLF10 (Q13118).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)