Documenti fondamentali
SAB5702214
Sigma-Aldrich
Anti-NKX3.1 Antibody, clone 4X8T3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
BAPX2, NKX3, NKX3.1, NKX3A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4X8T3, monoclonal
Stato
liquid
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.90 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MLRVPEPRPGEAKAEGAAPPTPSKPLTSFLIQDILRDGAQRQGGRTSSQRQRDPEPEPEPEPEGGRSRAGAQNDQLSTGPRAAPEEAETLAETEPERHLGSYLLDSENTSGALPRLPQTPKQPQKRSRAAFSHTQVIELERKFSHQKYLSAPERAHLAKNLKLTETQVKIWFQNRRYKTKRKQLSSELGDLEKHSSLPALKEEAFSRASLVSVYNSYPYYPYLYCVGSWSPAFW
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX3-1(4824)
Descrizione generale
This gene encodes a homeobox-containing transcription factor. This transcription factor functions as a negative regulator of epithelial cell growth in prostate tissue. Aberrant expression of this gene is associated with prostate tumor progression. Alternate splicing results in multiple transcript variants of this gene. [provided by RefSeq, Jan 2012]
Immunogeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-234 of human NKX3.1 (Q99801).
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)