H0330000
Hexamidine diisethionate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hexamidine diisetionate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hexamidine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)CCO.[S](=O)(=O)(O)CCO.N\C(=N/[H])\c1ccc(cc1)OCCCCCCOc2ccc(cc2)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C20H26N4O2.2C2H6O4S/c21-19(22)15-5-9-17(10-6-15)25-13-3-1-2-4-14-26-18-11-7-16(8-12-18)20(23)24;2*3-1-2-7(4,5)6/h5-12H,1-4,13-14H2,(H3,21,22)(H3,23,24);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
NBVZMBLJRHUOJR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)