Documenti fondamentali
SAB5702189
Sigma-Aldrich
Anti-LHX3 Antibody, clone 0F3J8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CPHD3, LIM3, M2-LHX3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
0F3J8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
43 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.32 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DSDAEVSFPDEPSLAEMGPANGLYGSLGEPTQALGRPSGALGNFSLEHGGLAGPEQYRELRPGSPYGVPPSPAAPQSLPGPQPLLSSLVYPDTSLGLVPSG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LHX3(8022)
Descrizione generale
This gene encodes a member of a large family of proteins which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein is a transcription factor that is required for pituitary development and motor neuron specification. Mutations in this gene cause combined pituitary hormone deficiency 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human LHX3 (Q9UBR4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1