Key Documents
SAB5702058
Sigma-Aldrich
Anti-Involucrin Antibody, clone 8H7B3, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
IVL
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8H7B3, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
90 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.30 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
KAENPEQQLKQEKTQRDQQLNKQLEEEKKLLDQQLDQELVKRDEQLGMKKEQLLELPEQQEGHLKHLEQQEGQLKHPEQQEGQLELPEQQEGQLELPEQQE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IVL(3713)
Descrizione generale
Involucrin, a component of the keratinocyte crosslinked envelope, is found in the cytoplasm and crosslinked to membrane proteins by transglutaminase. This gene is mapped to 1q21, among calpactin I light chain, trichohyalin, profillaggrin, loricrin, and calcyclin. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Involucrin (P07476).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1