Documenti fondamentali
SAB5702021
Sigma-Aldrich
Anti-BACE1 Antibody, clone 7C5T7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ASP2, BACE, HSPC104
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7C5T7, monoclonal
Stato
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FYVVFDRARKRIGFAVSACHVHDEFRTAAVEGPFVTLDMEDCGYNIPQTDESTLMTIAYVMAAICALFMLPLCLMVCQWRCLRCLRQQHDDFADDISLLK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BACE1(23621)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the peptidase A1 family of aspartic proteases. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein that is proteolytically processed to generate the mature protease. This transmembrane protease catalyzes the first step in the formation of amyloid beta peptide from amyloid precursor protein. Amyloid beta peptides are the main constituent of amyloid beta plaques, which accumulate in the brains of human Alzheimer's disease patients. [provided by RefSeq, Nov 2015]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 402-501 of human BACE1 (P56817).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)