P3838
Protein A from Staphylococcus aureus
Soluble, Cowan Strain, essentially salt-free, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Protein A, Staphylococcus aureus Protein A
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Stato
essentially salt-free, lyophilized powder
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Capacità
7-14 mg/mg, solid binding capacity (human IgG)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Protein A also participates in a number of different protective biological functions including anti-tumor, toxic, and carcinogenic activities. In addition to acting as an immunomodulator, it also has antifungal and antiparasitic properties.
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?