Key Documents
SAB5702014
Sigma-Aldrich
Anti-Lamin B1 Antibody, clone 5H8V8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
ADLD, LMN, LMN2, LMNB
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5H8V8, monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.3 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DGKFIRLKNTSEQDQPMGGWEMIRKIGDTSVSYKYTSRYVLKAGQTVTIWAANAGVTASPPTDLIWKNQNSWGTGEDVKVILKNSQGEEVAQRSTVFKTTI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNB1(4001)
Descrizione generale
This gene encodes one of the two B-type lamin proteins and is a component of the nuclear lamina. A duplication of this gene is associated with autosomal dominant adult-onset leukodystrophy (ADLD). Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 450-550 of human Lamin B1 (P20700).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1