Documenti fondamentali
SAB5701975
Sigma-Aldrich
Anti-PGD Antibody, clone 9A2M7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
PGD, 6PGD, phosphogluconate dehydrogenase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
9A2M7, monoclonal
application:
IF
IP
WB
Reattività contro le specie:
human, rat, rat
tecniche:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9A2M7, monoclonal
Stato
liquid
PM
49 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PELQNLLLDDFFKSAVENCQDSWRRAVSTGVQAGIPMPCFTTALSFYDGYRHEMLPASLIQAQRDYFGAHTYELLAKPGQFIHTNWTGHGGTVSSSSYNA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PGD(5226)
Descrizione generale
6-phosphogluconate dehydrogenase is the second dehydrogenase in the pentose phosphate shunt. Deficiency of this enzyme is generally asymptomatic, and the inheritance of this disorder is autosomal dominant. Hemolysis results from combined deficiency of 6-phosphogluconate dehydrogenase and 6-phosphogluconolactonase suggesting a synergism of the two enzymopathies. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 384-483 of human PGD (P52209).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IF/ICC, IP
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)