Documenti fondamentali
SAB5701968
Sigma-Aldrich
Anti-KIFC1 Antibody, clone 10M10J4, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
HSET, KNSL2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Clone:
10M10J4, monoclonal
application:
IF
IHC
WB
Reattività contro le specie:
mouse, mouse, mouse
tecniche:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10M10J4, monoclonal
Stato
liquid
PM
74 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse, mouse
Concentrazione
0.60 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MDPQRSPLLEVKGNIELKRPLIKAPSQLPLSGSRLKRRPDQMEDGLEPEKKRTRGLGATTKITTSHPRVPSLTTVPQTQGQTTAQKVSKKTGPRCSTAIA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIFC1(3833)
Descrizione generale
Minus end-directed microtubule-dependent motor required for bipolar spindle formation. May contribute to movement of early endocytic vesicles (By similarity. Regulates cilium formation and structure (By similarity.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human KIFC1 (Q9BW19).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC, IF/ICC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)