Documenti fondamentali
SAB5701923
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CDC25A-S76 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.51 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer76)
Informazioni sul gene
human ... CDC25A(993)
Descrizione generale
CDC25A is a member of the CDC25 family of phosphatases. CDC25A is required for progression from G1 to the S phase of the cell cycle. It activates the cyclin-dependent kinase CDC2 by removing two phosphate groups. CDC25A is specifically degraded in response to DNA damage, which prevents cells with chromosomal abnormalities from progressing through cell division. CDC25A is an oncogene, although its exact role in oncogenesis has not been demonstrated. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S76 of human CDC25A
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)