Documenti fondamentali
SAB5701529
Sigma-Aldrich
Anti-AP2A1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.55 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AP2A1(160)
Descrizione generale
This gene encodes the alpha 1 adaptin subunit of the adaptor protein 2 (AP-2) complex found in clathrin coated vesicles. The AP-2 complex is a heterotetramer consisting of two large adaptins (alpha or beta), a medium adaptin (mu), and a small adaptin (sigma). The complex is part of the protein coat on the cytoplasmic face of coated vesicles which links clathrin to receptors in vesicles. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding two different isoforms. A third transcript variant has been described, but its full length nature has not been determined. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human AP2A1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)