Key Documents
SAB5701374
Sigma-Aldrich
Anti-CTIP2/BCL11B antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.47 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL11B(64919)
Descrizione generale
This gene encodes a C2H2-type zinc finger protein and is closely related to BCL11A, a gene whose translocation may be associated with B-cell malignancies. Although the specific function of this gene has not been determined, the encoded protein is known to be a transcriptional repressor, and is regulated by the NURD nucleosome remodeling and histone deacetylase complex. Four alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2013]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CTIP2/BCL11B
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1