Documenti fondamentali
SAB5701159
Sigma-Aldrich
Anti-CD40L antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD40LG(959)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is expressed on the surface of T cells. It regulates B cell function by engaging CD40 on the B cell surface. A defect in this gene results in an inability to undergo immunoglobulin class switch and is associated with hyper-IgM syndrome. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CD40L
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)