SAB5700699
Anti-Histone H2AX antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
γH2AX, H2A.X, H2A/X, H2AFX, H2AX, Histone H2AX, gamma H2A.X, histone H2AX
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
15
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.20 mg/ml
tecniche
ELISA: suitable (Recommended starting concentration is 1 μg/mL. Please optimize the concentration based on your specific assay requirements.)
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... Histone H2AX(3014)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1