Merck
Tutte le immagini(6)
Key Documents
SAB5700677
Sigma-Aldrich
Anti-CTGF antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CCN2, CTGF, HCS24, IGFBP8
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
35
38
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
3.97 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:20-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CTGF(1490)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a mitogen that is secreted by vascular endothelial cells. The encoded protein plays a role in chondrocyte proliferation and differentiation, cell adhesion in many cell types, and is related to platelet-derived growth factor. Certain polymorphisms in this gene have been linked with a higher incidence of systemic sclerosis.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 27-349 of human CTGF (NP_001892.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1