Documenti fondamentali
SAB5700649
Sigma-Aldrich
Anti-ATG7 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
APG7-LIKE, APG7L, ATG7, Apg7/Atg7, GSA7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
Reattività contro le specie:
rat, mouse, human
tecniche:
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
68
75
77
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
4.04 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATG7(10533)
Descrizione generale
This gene encodes an E1-like activating enzyme that is essential for autophagy and cytoplasmic to vacuole transport. The encoded protein is also thought to modulate p53-dependent cell cycle pathways during prolonged metabolic stress. It has been associated with multiple functions, including axon membrane trafficking, axonal homeostasis, mitophagy, adipose differentiation, and hematopoietic stem cell maintenance. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 500-676 of human ATG7 (NP_001129503.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)