Documenti fondamentali
SAB5700643
Sigma-Aldrich
Anti-RIG-I/DDX58 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
DDX58, RIG-I, RIGI, RLR-1, SGMRT2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
101
106
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
2.38 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDX58(23586)
Descrizione generale
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases which are implicated in a number of cellular processes involving RNA binding and alteration of RNA secondary structure. This gene encodes a protein containing RNA helicase-DEAD box protein motifs and a caspase recruitment domain (CARD). It is involved in viral double-stranded (ds) RNA recognition and the regulation of immune response.
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 830 to the C-terminus of human RIG-I / DDX58 (NP_055129.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)