06-1433
Anti-phospho-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Basic fibroblast growth factor receptor 1, FGFR-1, bFGF-R-1, Fms-like tyrosine kinase 2, FLT-2, Proto-oncogene c-Fgr, CD331
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
cell based assay: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr653/pTyr654)
Informazioni sul gene
human ... FGFR1(2260)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected FGFR-1 in 10 µg of untreated and lambda phosphatase-treated HEK293T cells transfected with FGFR1.
Descrizione del bersaglio
FGFR-1 has 19 isoforms and eight potential glycosylation sites that increase the expected size to 120 kDa for the immature form and 145 kDa for the mature form of the receptor (Hisaoka, K., et al. (2011). JBC. 286(24):21118-21128).
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Untreated and lambda phosphatase-treated HEK293T cells transfected with FGFR-1
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1