C-39345
Fibroblast Growth Medium 3
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Sinonimo/i:
Recommended with C-23230
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 1 vial
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-23230
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.