C-39350
Fibroblast Growth Medium 3
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Sinonimo/i:
Recommended with C-23230
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
To form a complete medium, it should be combined with the basal medium: C-23230
Applicazioni
Componenti
Qualità
Nota sulla preparazione
Stoccaggio e stabilità
Mantenimento delle subcolture
Raccomandato
Articoli
Primary human fibroblasts and growth medium for the in vitro cultivation of juvenile and adult fibroblasts. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.