Documenti fondamentali
SAB5700587
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
IGF1R, INSR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
154
155
156
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.42mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation ((pTyr1189/pTyr1190),(pTyr1165/pTyr1166))
Informazioni sul gene
human ... IGF1R(3480)
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y1189/Y1190 of human INSR and Y1165/Y1166 of human IGF1R.
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1