Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700524
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-FoxO1-T24/FoxO3a-T32/FoxO4-T28 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
FoxO1, FoxO3a, FoxO4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1.21 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr24/pThr32/pThr28)
Informazioni sul gene
human ... FoxO1(2308)
Immunogeno
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding T24/T32/T28 of human FoxO1/FoxO3a/FoxO4.
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1