Documenti fondamentali
SAB5700370
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PKC (pan) (βII Ser660) antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
59
67
74- 83
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.35 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer660)
Informazioni sul gene
human ... PRKCA(5578)
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Ser660 of human PKC (pan) βII
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)