SAB4504449
Anti-phospho-SAPK/JNK (pThr183) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-JNK, Anti-JNK-46, Anti-JNK1, Anti-JNK1A2, Anti-JNK21B1/2, Anti-PRKM8, Anti-SAPK1, Anti-SAPK1c
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 48 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:4000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr183)
Informazioni sul gene
human ... MAPK10(5602) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601)
Immunogeno
Immunogen Range: 151-200
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1