Key Documents
SAB5700368
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SRC Family-Y416 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
Src Family
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
40
54
58
60
61
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.79 mg/ml
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr416)
Informazioni sul gene
human ... LCK(3932)
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y416 of human SRC Family
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1