Merck
Tutte le immagini(17)
Documenti fondamentali
SAB5700360
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-ERK1-T202/Y204 + ERK2-T185/Y187 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
MAPK1/MAPK3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IHC
IP
WB
Reattività contro le specie:
rat, human, mouse
tecniche:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36
38
40
41
43
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1.02 mg/ml
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation ((pThr202/pTyr204)/(pThr185/pTyr187))
Informazioni sul gene
human ... MAPK1(5594)
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around T185/Y187 of human ERK2 (NP_002736.3).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)