SAB1305560
Anti-MAP Kinase- ERK1/ERK2 Antibody
mouse monoclonal, 784CT7.6.3
Sinonimo/i:
ERK1, MAPK3, Mitogen-activated protein kinase 3, PRKM3
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
MONOCLONAL ANTI-ERK1/2 antibody produced in mouse, clone 784CT7.6.3, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
784CT7.6.3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
43136 Da
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1305560-40TST | |
SAB1305560-400UL | 4061836266752 |