MABT336
Anti-TKS5 Antibody, clone 13H6.3
clone 13H6.3, from mouse
Sinonimo/i:
Adapter protein TKS5, Five SH3 domain-containing protein, SH3 multiple domains protein 1, Tyrosine kinase substrate with five SH3 domains, SH3 and PX domain-containing protein 2A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13H6.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH3PXD2A(9644)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TKS5 in 10 µg of SCC61 and SK-MEL28 cell lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1