Merck
Tutte le immagini(6)
Key Documents
SAB5700149
Sigma-Aldrich
Anti-RAB27A antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
GS2, HsT18676, RAB27, RAB27A, RAM
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
24
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.79 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:10-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB27A(5873)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the small GTPase superfamily, Rab family. The protein is membrane-bound and may be involved in protein transport and small GTPase mediated signal transduction. Mutations in this gene are associated with Griscelli syndrome type 2. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding the same protein have been identified.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-221 of human RAB27A (NP_899057.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1