Documenti fondamentali
SAB1401586
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLASP1 antibody produced in mouse
clone 6E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp686D1968, DKFZp686H2039, FLJ33821, FLJ41222, KIAA0622, MAST1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLASP1(23332)
Descrizione generale
CLASPs, such as CLASP1, are nonmotor microtubule-associated proteins that interact with CLIPs (e.g., CLIP170; MIM 179838). CLASP1 is involved in the regulation of microtubule dynamics at the kinetochore and throughout the spindle (Maiato et al., 2003 [PubMed 12837247]).[supplied by OMIM
Immunogeno
CLASP1 (NP_056097, 1133 a.a. ~ 1226 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGLAKHPPPFSQPNSIPTAPSHKALRRSYSPSMLDYDTENLNSEEIYSSLRGVTEAIEKFSFRSQEDLNEPIKRDGKKECDIVSRDGGAASPAT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)