Documenti fondamentali
SAB5700036
Sigma-Aldrich
Anti-PIGR antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
PIGR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
83
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
2.63 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIGR(5284)
Descrizione generale
This gene is a member of the immunoglobulin superfamily. The encoded poly-Ig receptor binds polymeric immunoglobulin molecules at the basolateral surface of epithelial cells; the complex is then transported across the cell to be secreted at the apical surface. A significant association was found between immunoglobulin A nephropathy and several SNPs in this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 661-764 of human PIGR (NP_002635.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700036-100UL4065265167819