SAB4200186
Anti-DCLK1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DCAMKL1, Anti-DCDC3A, Anti-DCLK, Anti-doublecortin and CaM kinase-like 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~81 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of postnatal mouse brain (S1 fraction), postnatal rat brain (S1 fraction) and of HEK-293T cells over-expressing human DCLK1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCLK1(9201)
mouse ... Dclk1(13175)
rat ... Dclk1(83825)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol